7-Chloroisoquinolin-8-amine ≥98%
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR510144-100MGEA
12730
CZK
APOSOR510144-100MG
7-Chloroisoquinolin-8-amine ≥98%
7-Chloroisoquinolin-8-amine
Vzorec:
C₉H₇ClN₂ MW: 178,618 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD18823041 CAS číslo: 55766-90-0 |