Tisk…
4-Iodo-2-methyl-1-nitrobenzene ≥98%
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR510170-100MGEA 7970 CZK
APOSOR510170-100MG
4-Iodo-2-methyl-1-nitrobenzene ≥98%
4-Iodo-2-methyl-1-nitrobenzene
Vzorec: C₇H₆INO₂
MW: 263,033 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08234827
CAS číslo: 52415-00-6