Tisk…
4,5,6,7-Tetrahydro-1H-indazole-5-carboxylic acid ≥98%
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR510180-100MGEA 10750 CZK
APOSOR510180-100MG
4,5,6,7-Tetrahydro-1H-indazole-5-carboxylic acid ≥98%
4,5,6,7-Tetrahydro-1H-indazole-5-carboxylic acid
Vzorec: C₈H₁₀N₂O₂
MW: 166,177 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD20647600
CAS číslo: 52834-38-5