Tisk…
6-Chloro-2-morpholinonicotinic acid ≥98%
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR510187-100MGEA 21760 CZK
APOSOR510187-100MG
6-Chloro-2-morpholinonicotinic acid ≥98%
6-Chloro-2-morpholinonicotinic acid
Vzorec: C₁₀H₁₁ClN₂O₃
MW: 242,659 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00452940
CAS číslo: 305863-07-4