Tisk…
2-Bromo-5,6-dichloro-1H-benzo[d]imidazole ≥98%
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR510208-1GEA 39350 CZK
APOSOR510208-1G
2-Bromo-5,6-dichloro-1H-benzo[d]imidazole ≥98%
2-Bromo-5,6-dichloro-1H-benzo[d]imidazole
Vzorec: C₇H₃BrCl₂N₂
MW: 265,922 g/mol
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 142356-40-9