Tisk…
1-Benzyl-6-oxa-1-azaspiro[3.3]heptane ≥98%
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR510223-100MGEA 9160 CZK
APOSOR510223-100MG
1-Benzyl-6-oxa-1-azaspiro[3.3]heptane ≥98%
1-Benzyl-6-oxa-1-azaspiro[3.3]heptane
Vzorec: C₁₂H₁₅NO
MW: 189,254 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD19443155
CAS číslo: 1223573-38-3