Tisk…
(S,S)-iPr-BI-DIME ≥98%
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR510257-100MGEA 9030 CZK
APOSOR510257-100MG
(S,S)-iPr-BI-DIME ≥98%
(S,S)-iPr-BI-DIME
Vzorec: C₂₂H₂₉O₃P
MW: 372,438 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD32206571
CAS číslo: 1477517-21-7