Tisk…
(2S,2'S,3S,3'S)-WingPhos ≥98%
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR510259-100MGEA 10290 CZK
APOSOR510259-100MG
(2S,2'S,3S,3'S)-WingPhos ≥98%
(2S,2'S,3S,3'S)-WingPhos
Vzorec: C₅₀H₄₄O₂P₂
MW: 738,831 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD31630708
CAS číslo: 1435940-19-4