Tisk…
3-Iodo-6-methyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine ≥98%
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR510262-100MGEA 16140 CZK
APOSOR510262-100MG
3-Iodo-6-methyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine ≥98%
3-Iodo-6-methyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine
Vzorec: C₆H₅IN₄
MW: 260,035 g/mol
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 1415559-47-5