Tisk…
Disodium 7-aminonaphthalene-1,3-disulphonate 80%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
APOSOR5155-250GEA 870 CZK
APOSOR5155-250G APOSOR5155-500G APOSOR5155-100G
Disodium 7-aminonaphthalene-1,3-disulphonate 80%
Disodium 7-aminonaphthalene-1,3-disulphonate
Vzorec: C₁₀H₇NO₆S₂·2Na
MW: 347,275 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07773075
CAS číslo: 842-17-1