2-Ethoxy-3-hydroxypyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
APOSOR51768-1GEA
10450
CZK
APOSOR51768-1G
APOSOR51768-500MG
2-Ethoxy-3-hydroxypyridine
2-Ethoxy-3-hydroxypyridine
Vzorec:
C₇H₉NO₂ MW: 139,152 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09750035 CAS číslo: 188670-05-5 |