(2R,6R)-2,6-Dimethylmorphline 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR51787-1GEA
20110
CZK
APOSOR51787-1G
APOSOR51787-250MG
(2R,6R)-2,6-Dimethylmorphline 97%
(2R,6R)-2,6-Dimethylmorphline
Vzorec:
C₆H₁₃NO MW: 115,174 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD18250270 CAS číslo: 171753-74-5 |