Methylterephthalonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
APOSOR51883-5GEA
2820
CZK
APOSOR51883-5G
Methylterephthalonitrile
Methylterephthalonitrile
Vzorec:
C₉H₆N₂ MW: 142,157 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00119249 CAS číslo: 55984-93-5 |