4-Bromo-2-chloro-1-methyl-1H-benzimidazole
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
APOSOR52093-100MGEA
4170
CZK
APOSOR52093-100MG
APOSOR52093-500MG
APOSOR52093-1G
4-Bromo-2-chloro-1-methyl-1H-benzimidazole
4-Bromo-2-chloro-1-methyl-1H-benzimidazole
Vzorec:
C₈H₆BrClN₂ MW: 245,504 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD17168994 CAS číslo: 1240610-45-0 |