5-Chloro-3-[(thien-2-yl)methyl]-1,2,4-thiadiazole
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR52113-1GEA
15440
CZK
APOSOR52113-1G
5-Chloro-3-[(thien-2-yl)methyl]-1,2,4-thiadiazole
5-Chloro-3-[(thien-2-yl)methyl]-1,2,4-thiadiazole
Vzorec:
C₇H₅ClN₂S₂ MW: 216,711 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD20257108 CAS číslo: 1338218-71-5 |