Tisk…
3-(1,3-Thiazol-2-yl)benzoic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
APOSOR5216-1GEA 10150 CZK
APOSOR5216-1G
3-(1,3-Thiazol-2-yl)benzoic acid 97%
3-(1,3-Thiazol-2-yl)benzoic acid
Vzorec: C₁₀H₇NO₂S
MW: 205,233 g/mol
Bod tání: 160,5…161.5 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD06797800
CAS číslo: 847956-27-8