5-Amino-1,3-benzoxazole hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
APOSOR52195-1GEA
3740
CZK
APOSOR52195-1G
APOSOR52195-5G
5-Amino-1,3-benzoxazole hydrochloride
5-Amino-1,3-benzoxazole hydrochloride
Vzorec:
C₇H₆N₂O·ClH MW: 170,596 g/mol Bod tání: 226…229 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD28954649 CAS číslo: 1858249-87-2 |