Cyclotrimethylenedimethylsilane
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
APOSOR52271-5GEA
9490
CZK
APOSOR52271-5G
Cyclotrimethylenedimethylsilane
Cyclotrimethylenedimethylsilane
Vzorec:
C₅H₁₂Si MW: 100,234 g/mol Hustota: 0,777 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: –5 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00039674 CAS číslo: 2295-12-7 EINECS: 218-939-1 UN: 1993 ADR: 3,II |