Bicyclo[3.2.1]octan-3-one 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
APOSOR52275-250MGEA
14520
CZK
APOSOR52275-250MG
Bicyclo[3.2.1]octan-3-one 95+%
Bicyclo[3.2.1]octan-3-one
Vzorec:
C₈H₁₂O MW: 124,18 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD19300751 CAS číslo: 14252-05-2 |