Tisk…
2,2,6,6-Tetramethyloxan-4-one
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
APOSOR52276-5GEA 24630 CZK
APOSOR52276-5G
2,2,6,6-Tetramethyloxan-4-one
2,2,6,6-Tetramethyloxan-4-one
Vzorec: C₉H₁₆O₂
MW: 156,222 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12828096
CAS číslo: 1197-66-6