(S)-1-(1H-Pyrazolo[3,4-b]pyridin-5-yl)ethanamine
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR52293-500MGEA
13260
CZK
APOSOR52293-500MG
(S)-1-(1H-Pyrazolo[3,4-b]pyridin-5-yl)ethanamine
(S)-1-(1H-Pyrazolo[3,4-b]pyridin-5-yl)ethanamine
Vzorec:
C₈H₁₀N₄ MW: 162,192 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD29042486 CAS číslo: 1932616-44-8 |