Tisk…
(S)-1-(Isoquinolin-6-yl)ethanamine
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR52295-500MGEA 13260 CZK
APOSOR52295-500MG
(S)-1-(Isoquinolin-6-yl)ethanamine
(S)-1-(Isoquinolin-6-yl)ethanamine
Vzorec: C₁₁H₁₂N₂
MW: 172,226 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD21348045
CAS číslo: 1344588-21-1