Tisk…
(S)-1-(5-Methylpyrimidin-2-yl)ethanamine
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR52299-500MGEA 13260 CZK
APOSOR52299-500MG
(S)-1-(5-Methylpyrimidin-2-yl)ethanamine
(S)-1-(5-Methylpyrimidin-2-yl)ethanamine
Vzorec: C₇H₁₁N₃
MW: 137,182 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD24249248
CAS číslo: 1568163-63-2