Tisk…
7-Bromo-5H-pyrido[4,3-b]indole 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
APOSOR52325-1GEA 4670 CZK
APOSOR52325-1G APOSOR52325-5G APOSOR52325-250MG
7-Bromo-5H-pyrido[4,3-b]indole 95+%
7-Bromo-5H-pyrido[4,3-b]indole
Vzorec: C₁₁H₇BrN₂
MW: 247,091 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD18803689
CAS číslo: 1015460-59-9