Ethyl 5-bromo-1H-imidazole-4-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
APOSOR52419-250MGEA
22390
CZK
APOSOR52419-250MG
APOSOR52419-1G
Ethyl 5-bromo-1H-imidazole-4-carboxylate
Ethyl 5-bromo-1H-imidazole-4-carboxylate
Vzorec:
C₆H₇BrN₂O₂ MW: 219,036 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD10697506 CAS číslo: 944906-76-7 |