[2-(Methylsulphanyl)phenyl]hydrazine hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
APOSOR52550-1GEA
25100
CZK
APOSOR52550-1G
[2-(Methylsulphanyl)phenyl]hydrazine hydrochloride
[2-(Methylsulphanyl)phenyl]hydrazine hydrochloride
Vzorec:
C₇H₁₀N₂S·ClH MW: 190,694 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD16990682 CAS číslo: 60481-33-6 |