Tisk…
Tetrahydropyran-3-boronic acid, pinacol ester 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
APOSOR52587-1GEA 6850 CZK
APOSOR52587-1G APOSOR52587-250MG
Tetrahydropyran-3-boronic acid, pinacol ester 98%
Tetrahydropyran-3-boronic acid, pinacol ester
Vzorec: C₁₁H₂₁BO₃
MW: 212,094 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09997791
CAS číslo: 1391850-39-7