5-Bromo-2-hydroxy-4-methoxybenzaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR52694-1GEA
3410
CZK
APOSOR52694-1G
5-Bromo-2-hydroxy-4-methoxybenzaldehyde
5-Bromo-2-hydroxy-4-methoxybenzaldehyde
Vzorec:
C₈H₇BrO₃ MW: 231,043 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00839421 CAS číslo: 57543-36-9 |