Pyridine-4-sulphonic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
APOSOR5271-1GEA
5390
CZK
APOSOR5271-1G
APOSOR5271-250MG
Pyridine-4-sulphonic acid
Pyridine-4-sulphonic acid
Vzorec:
C₅H₅NO₃S MW: 159,163 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00234082 CAS číslo: 5402-20-0 UN: 1759 ADR: 8,III |