Tisk…
3-Bromo-2-nitrobenzyl bromide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
APOSOR52712-5GEA 44970 CZK
APOSOR52712-5G APOSOR52712-1G APOSOR52712-250MG
3-Bromo-2-nitrobenzyl bromide 95%
3-Bromo-2-nitrobenzyl bromide
Vzorec: C₇H₅Br₂NO₂
MW: 294,928 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18390264
CAS číslo: 63471-25-0
UN: 3261
ADR: 8,III