2-Bromo-3-(1-piperidyl)pyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR52757-100MGEA
19680
CZK
APOSOR52757-100MG
2-Bromo-3-(1-piperidyl)pyridine 95%
2-Bromo-3-(1-piperidyl)pyridine
Vzorec:
C₁₀H₁₃BrN₂ MW: 241,128 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD26405402 CAS číslo: 1563532-94-4 |