3-Morpholinopyridin-2-amine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR52777-250MGEA
17390
CZK
APOSOR52777-250MG
3-Morpholinopyridin-2-amine 95%
3-Morpholinopyridin-2-amine
Vzorec:
C₉H₁₃N₃O MW: 179,219 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD11848423 CAS číslo: 1036645-86-9 |