2-Amino-4-hydroxybenzoic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR52786-250MGEA
4570
CZK
APOSOR52786-250MG
APOSOR52786-1G
2-Amino-4-hydroxybenzoic acid 97%
2-Amino-4-hydroxybenzoic acid
Vzorec:
C₇H₇NO₃ MW: 153,135 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00071506 CAS číslo: 38160-63-3 |