5-(5-Chlorosulphonyl-2-ethoxyphenyl)-1-methyl-3-propyl-1,6-dihydro-7H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR52944-1GEA
3940
CZK
APOSOR52944-1G
APOSOR52944-5G
5-(5-Chlorosulphonyl-2-ethoxyphenyl)-1-methyl-3-propyl-1,6-dihydro-7H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one 98%
5-(5-Chlorosulphonyl-2-ethoxyphenyl)-1-methyl-3-propyl-1,6-dihydro-7H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one
Vzorec:
C₁₇H₁₉ClN₄O₄S MW: 410,875 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD09753597 CAS číslo: 139756-22-2 UN: 3261 ADR: 8,III |