5-Hydroxynicotinaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
APOSOR53003-1GEA
12440
CZK
APOSOR53003-1G
APOSOR53003-500MG
5-Hydroxynicotinaldehyde
5-Hydroxynicotinaldehyde
Vzorec:
C₆H₅NO₂ MW: 123,109 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD13189119 CAS číslo: 1060804-48-9 |