2-(4-Formylphenyl)acetonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
APOSOR53129-1GEA
16370
CZK
APOSOR53129-1G
APOSOR53129-250MG
2-(4-Formylphenyl)acetonitrile 95%
2-(4-Formylphenyl)acetonitrile
Vzorec:
C₉H₇NO MW: 145,158 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD12756802 CAS číslo: 55211-74-0 UN: 2811 ADR: 6.1,III |