Tisk…
2'-Amino-[1,1'-biphenyl]-3-carboxylic acid hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
APOSOR5315-250MGEA 1460 CZK
APOSOR5315-250MG APOSOR5315-1G
2'-Amino-[1,1'-biphenyl]-3-carboxylic acid hydrochloride
2'-Amino-[1,1'-biphenyl]-3-carboxylic acid hydrochloride
Vzorec: C₁₃H₁₁NO₂·ClH
MW: 249,693 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09260476
CAS číslo: 1172351-47-1