cis-Hexahydroisoindole hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
APOSOR53183-5GEA
1830
CZK
APOSOR53183-5G
APOSOR53183-1G
cis-Hexahydroisoindole hydrochloride
cis-Hexahydroisoindole hydrochloride
Vzorec:
C₈H₁₅N·ClH MW: 161,672 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD09026400 CAS číslo: 161829-92-1 |