Tisk…
3-Amino-5-(tert-butyl)thiophene-2-carboxamide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
APOSOR5325-100MGEA 457 CZK
APOSOR5325-100MG
3-Amino-5-(tert-butyl)thiophene-2-carboxamide 98%
3-Amino-5-(tert-butyl)thiophene-2-carboxamide
Vzorec: C₉H₁₄N₂OS
MW: 198,285 g/mol
Bod tání: 146…148 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00068165
CAS číslo: 175137-04-9