5-Bromo-3-methylbenzo[b]thiophene-2-sulphonyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
APOSOR5378-1GEA
3200
CZK
APOSOR5378-1G
APOSOR5378-250MG
5-Bromo-3-methylbenzo[b]thiophene-2-sulphonyl chloride
5-Bromo-3-methylbenzo[b]thiophene-2-sulphonyl chloride
Vzorec:
C₉H₆BrClO₂S₂ MW: 325,63 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03094671 CAS číslo: 338797-11-8 UN: 1759 ADR: 8,III |