2-Methyl-N-phenylaniline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR54435-1GEA
5000
CZK
APOSOR54435-1G
2-Methyl-N-phenylaniline 98%
2-Methyl-N-phenylaniline
Vzorec:
C₁₃H₁₃N MW: 183,249 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01318642 CAS číslo: 1205-39-6 |