Tisk…
Piperidine-1-sulphonamide
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR54585-1GEA 28010 CZK
APOSOR54585-1G APOSOR54585-250MG
Piperidine-1-sulphonamide
Piperidine-1-sulphonamide
Vzorec: C₅H₁₂N₂O₂S
MW: 164,226 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11171675
CAS číslo: 4108-90-1