Methyl 5-(bromomethyl)-2-methylbenzoate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
APOSOR54641-250MGEA
5460
CZK
APOSOR54641-250MG
APOSOR54641-5G
APOSOR54641-1G
Methyl 5-(bromomethyl)-2-methylbenzoate 95%
Methyl 5-(bromomethyl)-2-methylbenzoate
Vzorec:
C₁₀H₁₁BrO₂ MW: 243,097 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD28148164 CAS číslo: 501362-17-0 UN: 3261 ADR: 8,III |