3-(Cyclopropyl)benzyl bromide
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
APOSOR54648-1GEA
14920
CZK
APOSOR54648-1G
APOSOR54648-250MG
3-(Cyclopropyl)benzyl bromide
3-(Cyclopropyl)benzyl bromide
Vzorec:
C₁₀H₁₁Br MW: 211,098 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD15527185 CAS číslo: 1260850-05-2 UN: 1760 ADR: 8,III |