2-Hydroxy-4-cyclopropylbenzaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
APOSOR54662-250MGEA
7280
CZK
APOSOR54662-250MG
2-Hydroxy-4-cyclopropylbenzaldehyde
2-Hydroxy-4-cyclopropylbenzaldehyde
Vzorec:
C₁₀H₁₀O₂ MW: 162,185 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD31726536 CAS číslo: 2387695-91-0 |