Tisk…
trans-4-Methoxycyclohexan-1-amine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
APOSOR54676-1GEA 2700 CZK
APOSOR54676-1G APOSOR54676-250MG
trans-4-Methoxycyclohexan-1-amine 95%
trans-4-Methoxycyclohexan-1-amine
Vzorec: C₇H₁₅NO
MW: 129,2 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD20278175
CAS číslo: 121588-79-2