Tisk…
7-Bromo-2-iodo-1H-indole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
APOSOR54695-1GEA 18650 CZK
APOSOR54695-1G APOSOR54695-250MG
7-Bromo-2-iodo-1H-indole 95%
7-Bromo-2-iodo-1H-indole
Vzorec: C₈H₅BrIN
MW: 321,94 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD32177106
CAS číslo: 1904650-74-3