4-Cyclopropylthiophene-2-sulphonyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
APOSOR54824-5GEA
15380
CZK
APOSOR54824-5G
APOSOR54824-1G
APOSOR54824-250MG
4-Cyclopropylthiophene-2-sulphonyl chloride
4-Cyclopropylthiophene-2-sulphonyl chloride
Vzorec:
C₇H₇ClO₂S₂ MW: 222,712 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD32203986 CAS číslo: 2407349-23-7 UN: 3261 ADR: 8,III |