2-Amino-2-(3,4-dichlorophenyl)ethanol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR55015-250MGEA
6850
CZK
APOSOR55015-250MG
2-Amino-2-(3,4-dichlorophenyl)ethanol 97%
2-Amino-2-(3,4-dichlorophenyl)ethanol
Vzorec:
C₈H₉Cl₂NO MW: 206,069 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD12827189 CAS číslo: 188586-38-1 |