Tisk…
4-(2-Hydroxyethyl)-2-methoxyphenol 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
APOSOR55020-250MGEA 870 CZK
APOSOR55020-250MG APOSOR55020-1G
4-(2-Hydroxyethyl)-2-methoxyphenol 99%
4-(2-Hydroxyethyl)-2-methoxyphenol
Vzorec: C₉H₁₂O₃
MW: 168,19 g/mol
Bod tání: 40…42 °C
Bod vzplanutí: 113 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD0002903
CAS číslo: 2380-78-1